4-(Trifluormethyl)zimtsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
007615-5G 007615-25G
FLUO007615-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007615-5G FLUO007615-25G
4-(Trifluormethyl)zimtsäure
4-(Trifluormethyl)zimtsäure
Formel: C₁₀H₇F₃O₂
MDL Number: MFCD00002696
CAS-Nummer: 2062-26-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge