4-Bromzimtsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
001109-25G 001109-5G 001109-100G
FLUO001109-25GEA 42.9 EUR InStock
FLUO001109-25G FLUO001109-5G FLUO001109-100G
4-Bromzimtsäure
4-Bromzimtsäure
Formel: C₉H₇BrO₂
MW: 227.06 g/mol
MDL Number: MFCD00004394
CAS-Nummer: 1200-07-3
EINECS: 214-850-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge