5-Brom-2-methoxyzimtsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
011098-25G 011098-100G 011098-5G
FLUO011098-25GEA 0 EUR InStock
FLUO011098-25G FLUO011098-100G FLUO011098-5G
5-Brom-2-methoxyzimtsäure
5-Brom-2-methoxyzimtsäure
Formel: C₁₀H₉BrO₃
MDL Number: MFCD00017596
CAS-Nummer: 40803-53-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge