4-Brom-2-fluorzimtsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
004225-5G 004225-25G
FLUO004225-5GEA 31.1 EUR InStock
FLUO004225-5G FLUO004225-25G
4-Brom-2-fluorzimtsäure
4-Brom-2-fluorzimtsäure
Formel: C₉H₆BrFO₂
MW: 245.05 g/mol
Siedepunkt: 322
Melting Pt: 219…223 °C
MDL Number: MFCD00143267
CAS-Nummer: 149947-19-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge