2-Chlorzimtsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
001142-100G 001142-500G
FLUO001142-100GEA 133 EUR InStock
FLUO001142-100G FLUO001142-500G
2-Chlorzimtsäure
2-Chlorzimtsäure
Formel: C₉H₇ClO₂
MW: 182.61 g/mol
Siedepunkt: 311
Melting Pt: 210…211 °C
MDL Number: MFCD00004372
CAS-Nummer: 3752-25-8
EINECS: 223-154-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge