2-Chlor-3,6-difluorzimtsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
005602-5G 005602-1G
FLUO005602-5GEA 488 EUR InStock
FLUO005602-5G FLUO005602-1G
2-Chlor-3,6-difluorzimtsäure
2-Chlor-3,6-difluorzimtsäure
Formel: C₉H₅ClF₂O₂
MW: 218.59 g/mol
MDL Number: MFCD01631464
CAS-Nummer: 261762-48-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge