2-Chlor-6-fluorzimtsäure
Lieferant: MENAI
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
E1843.100 E1843.50
MENAE1843.100EA 0 EUR InStock
MENAE1843.100 MENAE1843.50
2-Chlor-6-fluorzimtsäure
2-Chlor-6-fluorzimtsäure
Formel: C₉H₆ClFO₂
MW: 200.6 g/mol
MDL Number: MFCD00051582
CAS-Nummer: 392-22-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge