2,4,5-Trifluorzimtsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
007973-1G 007973-5G
FLUO007973-1GEA 39.9 EUR InStock
FLUO007973-1G FLUO007973-5G
2,4,5-Trifluorzimtsäure
2,4,5-Trifluorzimtsäure
Formel: C₉H₅F₃O₂
MDL Number: MFCD00061211
CAS-Nummer: 247170-17-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge