trans-2,6-Difluorzimtsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
004807-1G 004807-5G 004807.10G 004807-25G
FLUO004807-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO004807-1G FLUO004807-5G FLUO004807.10G FLUO004807-25G
trans-2,6-Difluorzimtsäure
trans-2,6-Difluorzimtsäure
Formel: C₉H₆F₂O₂
MW: 184.14 g/mol
MDL Number: MFCD00010319
CAS-Nummer: 102082-89-3
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge