2-Fluorzimtsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
001440-25G 001440-100G
FLUO001440-25GEA 42.9 EUR InStock
FLUO001440-25G FLUO001440-100G
2-Fluorzimtsäure
2-Fluorzimtsäure
Formel: C₉H₇FO₂
MW: 166.15 g/mol
MDL Number: MFCD00004370
CAS-Nummer: 451-69-4
EINECS: 207-195-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge