1-Brom-2-butin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
009057-5G 009057-25G
FLUO009057-5GEA 91.1 EUR InStock
FLUO009057-5G FLUO009057-25G
1-Brom-2-butin
1-Brom-2-butin
Formel: C₄H₅Br
MW: 132.99 g/mol
MDL Number: MFCD00190233
CAS-Nummer: 3355-28-0
UN: 1993
ADR: 3 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge