4-Pentinsäure 95%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
213730010 213730050
ACRO213730010EA 49.4 EUR InStock
ACRO213730010 ACRO213730050
4-Pentinsäure 95%
4-Pentinsäure
Formel: C₅H₆O₂
MW: 98.1 g/mol
Siedepunkt: 110 °C (30 mmHg)
Melting Pt: 54…58 °C
Flash-Pt: 75 °C
MDL Number: MFCD00004407
CAS-Nummer: 6089-09-4
EINECS: 228-028-0
UN: 2923
ADR: 8 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to beige to light brown Crystalline powder or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 60 °C
GC ≥94 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge