2-Butin-1-ol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
009076-10G 009076-50G 009076-25G
FLUO009076-10GEA 0 EUR InStock
FLUO009076-10G FLUO009076-50G FLUO009076-25G
2-Butin-1-ol
2-Butin-1-ol
Formel: C₄H₆O
Siedepunkt: 142 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –2 °C
Dichte: 0,9483 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002914
CAS-Nummer: 764-01-2
EINECS: 212-113-4
UN: 1987
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge