1-Heptin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
244414-100ML 244414-25ML
SIAL244414-100MLEA 339 EUR InStock
SIAL244414-100ML SIAL244414-25ML
1-Heptin, Sigma-Aldrich®
1-Heptin
Formel: C₇H₁₂
Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –81 °C
Dichte: 0,7328 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00009529
CAS-Nummer: 628-71-7
EINECS: 211-051-5
UN: 3295
ADR: 3,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge