1-Octin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
244465-100G 244465-25G
SIAL244465-100GEA 147 EUR InStock
SIAL244465-100G SIAL244465-25G
1-Octin, Sigma-Aldrich®
1-Octin
Formel: C₈H₁₄
Siedepunkt: 126 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –1 °C
Dichte: 0,7461 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009546
CAS-Nummer: 629-05-0
EINECS: 211-069-3
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge