3-Cyclohexylpropin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
009112-5G 009112-25G
FLUO009112-5GEA 254 EUR InStock
FLUO009112-5G FLUO009112-25G
3-Cyclohexylpropin
3-Cyclohexylpropin
Formel: C₉H₁₄
Siedepunkt: 48 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,844 g/cm³ (18 °C)
MDL Number: MFCD00041562
CAS-Nummer: 17715-00-3
UN: 3295
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge