1-Aminoanthracen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
A38606-1G A38606-5G
SIALA38606-1GEA 340 EUR InStock
SIALA38606-1G SIALA38606-5G
1-Aminoanthracen, Sigma-Aldrich®
1-Aminoanthracen
Formel: C₁₄H₁₁N
MW: 193.25 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003579
CAS-Nummer: 610-49-1
EINECS: 210-225-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge