4-Hydroxy-1-methylpiperidin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
023287-100G 023287-25G
FLUO023287-100GEA 81.2 EUR InStock
FLUO023287-100G FLUO023287-25G
4-Hydroxy-1-methylpiperidin
4-Hydroxy-1-methylpiperidin
Formel: C₆H₁₃NO
MW: 115.18 g/mol
Siedepunkt: 200
Melting Pt: 29…31 °C
Dichte: 0.98 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006500
CAS-Nummer: 106-52-5
EINECS: 203-406-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge