1-Methylpiperidin
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
KM07798.1 KM07798.10
MAYBKM07798.1EA 0 EUR InStock
MAYBKM07798.1 MAYBKM07798.10
1-Methylpiperidin
1-Methylpiperidin
Formel: C₆H₁₃N
MW: 99.18 g/mol
Siedepunkt: 106.5
Melting Pt: –69 °C
Dichte: 0.82 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 3
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00006491
CAS-Nummer: 626-67-5
EINECS: 210-959-9
UN: 2399
ADR: 3 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge