1-Methylpiperidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
M72609-100ML M72609-500ML
SIALM72609-100MLEA 30.9 EUR InStock
SIALM72609-100ML SIALM72609-500ML
1-Methylpiperidin, Sigma-Aldrich®
1-Methylpiperidin
Formel: C₆H₁₃N
Siedepunkt: 106,5 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –69 °C
Dichte: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 3 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00006491
CAS-Nummer: 626-67-5
EINECS: 210-959-9
UN: 2399
ADR: 3,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge