4-Ethylmorpholin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
109932-100ML 109932-500ML
SIAL109932-100MLEA 37.4 EUR InStock
SIAL109932-100ML SIAL109932-500ML
4-Ethylmorpholin, Sigma-Aldrich®
4-Ethylmorpholin
Formel: C₆H₁₃NO
Siedepunkt: 138 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –63 °C
Dichte: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 31 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006177
CAS-Nummer: 100-74-3
EINECS: 202-885-0
UN: 2734
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge