Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Azulen ≥99%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:


L08271.03 L08271.MD L08271.06
L08271.03EA 171 EUR InStock
L08271.03 L08271.MD L08271.06
Azulen ≥99%
Azulen
Purity: 99% CAS No.: 275-51-4 Molecular Formula: C10H8 Formula Weight: 128.17 Melting Point: 98-101° Boiling Point: 241-243° Merck Reference: 14,926 MDL No.: MFCD00003810


Formel: C₁₀H₈
MW: 128.17 g/mol
Siedepunkt: 241…243 °C
Melting Pt: 98…101 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003810
CAS-Nummer: 275-51-4
EINECS: 205-993-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,00928
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge