5-Isopropyl-3,8-dimethylazulen-1-carbaldehyd
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SEW04797.250 SEW04797.1
MAYBSEW04797.250EA 0 EUR InStock
MAYBSEW04797.250 MAYBSEW04797.1
5-Isopropyl-3,8-dimethylazulen-1-carbaldehyd
5-Isopropyl-3,8-dimethylazulen-1-carbaldehyd
Formel: C₁₆H₁₈O
MW: 226.32 g/mol
MDL Number: MFCD00275723
CAS-Nummer: 3331-47-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge