7-Isopropyl-1,4-dimethylazulen 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
120200100 120200250
ACRO120200100EA 43.6 EUR InStock
ACRO120200100 ACRO120200250
7-Isopropyl-1,4-dimethylazulen 99%
7-Isopropyl-1,4-dimethylazulen
Formel: C₁₅H₁₈
MW: 198.31 g/mol
Siedepunkt: 153 °C (7Torr)
Melting Pt: 29…31 °C
Dichte: 0.97 g/cm³
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00003811
CAS-Nummer: 489-84-9
EINECS: 207-701-2
Merck Index: 12,04581
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark blue Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge