4,7-Dichlorisatin
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
S13100.1 S13100.10
MAYBS13100.1EA 0 EUR InStock
MAYBS13100.1 MAYBS13100.10
4,7-Dichlorisatin
4,7-Dichlorisatin
Formel: C₈H₃Cl₂NO₂
MW: 216.02 g/mol
MDL Number: MFCD00047214
CAS-Nummer: 18711-13-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge