7-Fluorisatin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
CFF1118. 010208-1G 010208-25G 010208-5G
CHMPCFF1118.EA 0 EUR InStock
CHMPCFF1118. FLUO010208-1G FLUO010208-25G FLUO010208-5G
7-Fluorisatin
7-Fluorisatin
Formel: C₈H₄FNO₂
MDL Number: MFCD01569508
CAS-Nummer: 317-20-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge