5-Iodisatin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
140589-25G 140589-5G
SIAL140589-25GEA 86.7 EUR InStock
SIAL140589-25G SIAL140589-5G
5-Iodisatin, Sigma-Aldrich®
5-Iodisatin
Formel: C₈H₄INO₂
MDL Number: MFCD00016899
CAS-Nummer: 20780-76-1
EINECS: 244-035-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge