1-Methylisatin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
183075-10G 183075-1G
SIAL183075-10GEA 59.6 EUR InStock
SIAL183075-10G SIAL183075-1G
1-Methylisatin, Sigma-Aldrich®
1-Methylisatin
Formel: C₉H₇NO₂
MW: 161.16 g/mol
Melting Pt: 139
Dichte: 1.4 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005812
CAS-Nummer: 2058-74-4
EINECS: 218-164-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge