5-Methyl-1,3-benzodioxol
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SB00943.1 SB00943EA SB00943.50
MAYBSB00943.1EA 0 EUR InStock
MAYBSB00943.1 MAYBSB00943EA MAYBSB00943.50
5-Methyl-1,3-benzodioxol
5-Methyl-1,3-benzodioxol
Formel: C₈H₈O₂
MDL Number: MFCD00005833
CAS-Nummer: 7145-99-5
EINECS: 230-453-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge