4-Methoxyphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
417599-1G 417599-25G 417599-5G
SIAL417599-1GEA 34.4 EUR InStock
SIAL417599-1G SIAL417599-25G SIAL417599-5G
4-Methoxyphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
4-Methoxyphenylboronsäure
Formel: C₇H₉BO₃
MW: 151.96 g/mol
Melting Pt: 204…207 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039139
CAS-Nummer: 5720-07-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge