2,4-Dimethoxyphenylboronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
010989-1G 010989-5G
FLUO010989-1GEA 34.1 EUR InStock
FLUO010989-1G FLUO010989-5G
2,4-Dimethoxyphenylboronsäure
2,4-Dimethoxyphenylboronsäure
Formel: C₈H₁₁BO₄
MDL Number: MFCD01074590
CAS-Nummer: 133730-34-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge