1,3,5-Tribrombenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
140066-100G 140066-25G
SIAL140066-100GEA 89.6 EUR InStock
SIAL140066-100G SIAL140066-25G
1,3,5-Tribrombenzol, Sigma-Aldrich®
1,3,5-Tribromobenzene
Formel: C₆H₃Br₃
Dichte: 2,637 g/cm³ (22 °C)
MDL Number: MFCD00000080
CAS-Nummer: 626-39-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge