1,4-Dibrombenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D39029-100G D39029-2KG D39029-500G
SIALD39029-100GEA 31.4 EUR InStock
SIALD39029-100G SIALD39029-2KG SIALD39029-500G
1,4-Dibrombenzol, Sigma-Aldrich®
1,4-Dibrombenzol
Formel: C₆H₄Br₂
Siedepunkt: 219 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 84…87 °C
Dichte: 2,28 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: >100 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000089
CAS-Nummer: 106-37-6
EINECS: 203-390-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03042
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge