5-Bromsalicylaldehyd ≥98%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
137286-100G 137286-25G
SIAL137286-100GEA 298 EUR InStock
SIAL137286-100G SIAL137286-25G
5-Bromsalicylaldehyd ≥98%, Sigma-Aldrich®
5-Bromsalicylaldehyd
Formel: C₇H₅BrO₂
Siedepunkt: 269 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 102…106 °C (Lit.)
MDL Number: MFCD00003330
CAS-Nummer: 1761-61-1
EINECS: 217-167-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge