1-Brom-3,5-dichlorbenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
277789-100G 277789-25G
SIAL277789-100GEA 92.6 EUR InStock
SIAL277789-100G SIAL277789-25G
1-Brom-3,5-dichlorbenzol, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-3,5-dichlorobenzene
Formel: C₆H₃BrCl₂
Siedepunkt: 227 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 82…84 °C
MDL Number: MFCD00000584
CAS-Nummer: 19752-55-7
EINECS: 243-270-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge