1-Brom-3-chlor-5-fluorbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
004150-25G 004150-100G
FLUO004150-25GEA 34.1 EUR InStock
FLUO004150-25G FLUO004150-100G
1-Brom-3-chlor-5-fluorbenzol
1-Bromo-3-chloro-5-fluorobenzene
Formel: C₆H₃BrClF
MW: 209.44 g/mol
MDL Number: MFCD00070747
CAS-Nummer: 33863-76-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge