4-Brom-2-chlor-6-fluoranisol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
005576-1G 005576-5G
FLUO005576-1GEA 107 EUR InStock
FLUO005576-1G FLUO005576-5G
4-Brom-2-chlor-6-fluoranisol
4-Brom-2-chlor-6-fluoranisol
Formel: C₇H₅BrClFO
MDL Number: MFCD01631477
CAS-Nummer: 261762-34-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge