2-Brombenzoylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
B59179-10G B59179-50G
SIALB59179-10GEA 58.1 EUR InStock
SIALB59179-10G SIALB59179-50G
2-Brombenzoylchlorid, Sigma-Aldrich®
2-Brombenzoylchlorid
Formel: C₇H₄BrClO
MW: 219.46 g/mol
Siedepunkt: 245
Melting Pt: 11
Dichte: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000655
CAS-Nummer: 7154-66-7
EINECS: 230-507-4
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge