4-Brombenzamid ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
B24348.04 B24348.09 B24348.18
B24348.04EA 30 EUR InStock
B24348.04 B24348.09 B24348.18
4-Brombenzamid ≥97%
4-Brombenzamid
Purity: 97% CAS No.: 698-67-9 Molecular Formula: C7H6BrNO Formula Weight: 200.03 Melting Point: 190-193° MDL No.: MFCD00007991
Formel: C₇H₆BrNO
Siedepunkt: 328 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 190…193 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007991
CAS-Nummer: 698-67-9
EINECS: 211-817-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge