Methyl-2-brombenzoat
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
RDP00159.1 RDP00159.50
MAYBRDP00159.1EA 0 EUR InStock
MAYBRDP00159.1 MAYBRDP00159.50
Methyl-2-brombenzoat
Methyl-2-brombenzoat
Formel: C₈H₇BrO₂
Siedepunkt: 253 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,51 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00016328
CAS-Nummer: 610-94-6
EINECS: 210-241-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge