2-Brom-4,5-dimethoxybenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
018269-1G 018269-5G
FLUO018269-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO018269-1G FLUO018269-5G
2-Brom-4,5-dimethoxybenzoesäure
2-Brom-4,5-dimethoxybenzoesäure
Formel: C₉H₉BrO₄
MDL Number: MFCD00017542
CAS-Nummer: 6286-46-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge