1-Brom-2,3,5-trifluorbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
007834-25G 007834-100G
FLUO007834-25GEA 354 EUR InStock
FLUO007834-25G FLUO007834-100G
1-Brom-2,3,5-trifluorbenzol
1-Bromo-2,3,5-trifluorobenzene
Formel: C₆H₂BrF₃
MDL Number: MFCD00012232
CAS-Nummer: 133739-70-5
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge