4-Brom-3-fluorphenylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
009605-1G 009605-5G
FLUO009605-1GEA 168 EUR InStock
FLUO009605-1G FLUO009605-5G
4-Brom-3-fluorphenylisothiocyanat
4-Brom-3-fluorphenylisothiocyanat
Formel: C₇H₃BrFNS
CAS-Nummer: 362690-56-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge