3-Brom-4-fluorphenylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
023857-1G 023857-5G
FLUO023857-1GEA 303 EUR InStock
FLUO023857-1G FLUO023857-5G
3-Brom-4-fluorphenylisothiocyanat
3-Brom-4-fluorphenylisothiocyanat
Formel: C₇H₃BrFNS
CAS-Nummer: 710351-24-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge