2,4-Dibrom-6-fluoranilin
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BTB06640.1 BTB06640EA BTB06640.50
MAYBBTB06640.1EA 0 EUR InStock
MAYBBTB06640.1 MAYBBTB06640EA MAYBBTB06640.50
2,4-Dibrom-6-fluoranilin
2,4-Dibrom-6-fluoranilin
Formel: C₆H₄Br₂FN
MW: 268.91 g/mol
Siedepunkt: 277
Melting Pt: 62…64 °C
MDL Number: MFCD00042230
CAS-Nummer: 141474-37-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge