2,6-Dibrom-4-fluoranilin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
004650-25G 004650-100G 004650-500G
FLUO004650-25GEA 36.9 EUR InStock
FLUO004650-25G FLUO004650-100G FLUO004650-500G
2,6-Dibrom-4-fluoranilin
2,6-Dibrom-4-fluoranilin
Formel: C₆H₄Br₂FN
Siedepunkt: 277 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 68 °C
MDL Number: MFCD00041445
CAS-Nummer: 344-18-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge