2-Brom-4,6-difluoranilin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
001702-25G 001702-100G 001702.500G
FLUO001702-25GEA 36.9 EUR InStock
FLUO001702-25G FLUO001702-100G FLUO001702.500G
2-Brom-4,6-difluoranilin
2-Brom-4,6-difluoranilin
Formel: C₆H₄BrF₂N
Siedepunkt: 227 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 42…42,5 °C
MDL Number: MFCD00009639
CAS-Nummer: 444-14-4
EINECS: 429-430-0
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge