2-Brom-5-fluoranilin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
009058-1G 009058-5G 009058-25G
FLUO009058-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO009058-1G FLUO009058-5G FLUO009058-25G
2-Brom-5-fluoranilin
2-Brom-5-fluoranilin
Formel: C₆H₅BrFN
MW: 190.01 g/mol
MDL Number: MFCD00070750
CAS-Nummer: 1003-99-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge