5-Brom-2-fluoranilin
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
FL13203.POR 013203-25G 013203-5G
CHMPFL13203.POREA 0 EUR InStock
CHMPFL13203.POR FLUO013203-25G FLUO013203-5G
5-Brom-2-fluoranilin
5-Brom-2-fluoranilin
Formel: C₆H₅BrFN
MDL Number: MFCD03094181
CAS-Nummer: 2924-09-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge