4-Brom-2,5-difluoranisol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
004185-5G 004185-25G
FLUO004185-5GEA 31.1 EUR InStock
FLUO004185-5G FLUO004185-25G
4-Brom-2,5-difluoranisol
4-Brom-2,5-difluoranisol
Formel: C₇H₅BrF₂O
MDL Number: MFCD00143258
CAS-Nummer: 202865-60-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge